Imprimer
Argent(II) oxyde 99,5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Argent oxyde
IN3238-5G IN3238-1G
APOSIN3238-5GEA 144 EUR
APOSIN3238-5G APOSIN3238-1G
Argent(II) oxyde 99,5%
Argent(II) oxyde
Formule: Ag₂O
Poids moléculaire: 231.74 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Densité: 7.2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003404
Numéro CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,08665