Sélénium dioxyde 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dioxyde de sélénium
Formule:
SeO₂ Point de fusion: 340…350 °C (subl.) Densité: 3,95 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003562 Numéro CAS: 7446-08-4 UN: 3283 ADR: 6.1,III |