Imprimer
Trioxyde de discandium 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de scandium (III), Oxyde de scandium
IN3145-1G IN3145-5G
APOSIN3145-1GEA 77 EUR
APOSIN3145-1G APOSIN3145-5G
Trioxyde de discandium 99,9%
Trioxyde de discandium
Formule: O₃Sc₂
Poids moléculaire: 137.91 g/mol
Point de fusion: 1000
Densité: 3.864 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011223
Numéro CAS: 12060-08-1
Indice Merck: 14,08392