Imprimer
Chlorure de ruthenium (III) hydraté 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ruthénium (III) chlorure hydraté, Trichlorure de ruthenium hydraté
IN3062-5G IN3062-1G IN3062-25G
APOSIN3062-5GEA 139 EUR
APOSIN3062-5G APOSIN3062-1G APOSIN3062-25G
Chlorure de ruthenium (III) hydraté 97%
Chlorure de ruthenium (III) hydraté
Formule: Cl₃Ru·xH₂O
Poids moléculaire: 207.43 g/mol (anhy)
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Densité: 3.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149844
Numéro CAS: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 II