Bromure de rubidium 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
BrRb Poids moléculaire: 165.37 g/mol Point d'ébullition: 1340 Point de fusion: 693 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011186 Numéro CAS: 7789-39-1 Indice Merck: 12,08440 |