Imprimer

Dioxyde de rhénium 99,9%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Oxyde de rhénium (IV), Rhénium (IV) oxyde

IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 125 EUR
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Dioxyde de rhénium 99,9%
Dioxyde de rhénium
Formule: O₂Re
Poids moléculaire: 218.21 g/mol
Point de fusion: 1000 °C
Densité: 11.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016305
Numéro CAS: 12036-09-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR