Imprimer
Oxyde de praseodyme (III,IV) 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Praséodyme (III,IV) oxyde
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 270 EUR
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Oxyde de praseodyme (III,IV) 99,9%
Oxyde de praseodyme (III,IV)
Formule: O₁₁Pr₆
Poids moléculaire: 1021.44 g/mol
Point d'ébullition: 4200 °C
Point de fusion: 2500 °C
Densité: 7.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011178
Numéro CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9