Imprimer
Trifluorure de praséodyme 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IN2971-100G IN2971-25G
APOSIN2971-100GEA 1080 EUR
APOSIN2971-100G APOSIN2971-25G
Trifluorure de praséodyme 99,9%
Trifluorure de praséodyme
Formule: F₃Pr
Poids moléculaire: 197.9 g/mol
Point de fusion: 1395
Densité: 6.3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016287
Numéro CAS: 13709-46-1