Imprimer
Trichlorure de praséodyme, anhydre
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 137 EUR
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Trichlorure de praséodyme, anhydre
Trichlorure de praséodyme
Formule: Cl₃Pr
Point d'ébullition: 1700 °C
Point de fusion: 786 °C
Densité: 4,02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011176
Numéro CAS: 10361-79-2