di-Potassium tétraborate tétrahydraté 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Potassium tetraborate tetrahydrate
Formule:
B₄K₂O₇·4H₂O Poids moléculaire: 305.49 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149924 Numéro CAS: 12045-78-2 EINECS: 215-575-5 |