Imprimer
Potassium bromure 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN2891-100G IN2891-25G
APOSIN2891-100GEA 0 EUR
APOSIN2891-100G APOSIN2891-25G
Potassium bromure 99,9%
Potassium bromure
Formule: KBr
Poids moléculaire: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C
Point de fusion: 734 °C
Densité: 2.75 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Indice Merck: 13,07701