Imprimer
di-Phosphore pentaoxyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide phosphorique anhydre
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 177 EUR
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
di-Phosphore pentaoxyde 98%
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
Poids moléculaire: 141.94 g/mol
Point de fusion: 340 °C (subl.)
Densité: 2.39 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,07441