Imprimer
Niobium (V) chlorure 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
IN2743-100G IN2743-500G
APOSIN2743-100GEA 480 EUR
APOSIN2743-100G APOSIN2743-500G
Niobium (V) chlorure 99,9%
Niobium (V) chlorure
Formule: Cl₅Nb
Point d'ébullition: 254 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011127
Numéro CAS: 10026-12-7
UN: 3260
ADR: 8,III