Imprimer
Niobium 99,8%, en poudre –60 mesh
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IN2731-100G IN2731-25G
APOSIN2731-100GEA 0 EUR
APOSIN2731-100G APOSIN2731-25G
Niobium 99,8%, en poudre –60 mesh
Niobium
Formule: Nb
Poids moléculaire: 92.91 g/mol
Point d'ébullition: 4742 °C
Point de fusion: 2468 °C
Densité: 8.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1