Nickel (II) oxyde 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Monoxyde de nickel, Oxyde de nickel, Bunsénite
Formule:
NiO Poids moléculaire: 74.69 g/mol Point de fusion: 1984 °C Densité: 6.67 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011145 Numéro CAS: 1313-99-1 |