Imprimer
Nickel (II) nitrate hexahydraté 99.995%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nickel (II) nitrate à 6 molécules d'eau
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 290 EUR
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Nickel (II) nitrate hexahydraté 99.995%
Nickel (II) nitrate hexahydraté
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 137 °C
Point de fusion: 56,7 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149805
Numéro CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III