Imprimer
Nickel (II) chlorure, anhydre 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de nickel
IN2677-250G IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA 348 EUR
APOSIN2677-250G APOSIN2677-50G
Nickel (II) chlorure, anhydre 98%
Nickel (II) chlorure
Formule: Cl₂Ni
Point de fusion: 1001 °C
Densité: 3,55 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011142
Numéro CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III