Imprimer
Nickel (II) bromure, anhydre 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dibromure de nickel
IN2674-250G IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA 603 EUR
APOSIN2674-250G APOSIN2674-50G
Nickel (II) bromure, anhydre 99%
Nickel (II) bromure
Formule: Br₂Ni
Poids moléculaire: 218.5 g/mol
Point de fusion: 963 °C
Densité: 5.098 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011141
Numéro CAS: 13462-88-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Indice Merck: 12,06585