Imprimer
Néodyme (III) oxyde 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de néodyme, Oxyde de néodyme (III), Trioxyde de dinéodyme
IN2650-250G IN2650-50G
APOSIN2650-250GEA 203 EUR
APOSIN2650-250G APOSIN2650-50G
Néodyme (III) oxyde 99,9%
Néodyme (III) oxyde
Formule: Nd₂O₃
Poids moléculaire: 336.48 g/mol
Point d'ébullition: 3760 °C
Point de fusion: 2272 °C
Densité: 7.24 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011134
Numéro CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Indice Merck: 14,06450