Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Neodymium(III) acetate xhydrate, Neodymium triacetate hydrate
Formule:
C₆H₁₁NdO₇ Poids moléculaire: 339.39 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150120 Numéro CAS: 334869-71-5 EINECS: 228-244-5 |