Lithium chlorure, anhydre 99,95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
LiCl Poids moléculaire: 42.39 g/mol Point d'ébullition: 1325…1360 °C Point de fusion: 605 °C Densité: 2.068 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011078 Numéro CAS: 7447-41-8 Indice Merck: 13,05550 |