Imprimer
Lanthanum(III) nitrate hydrate 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IN2152-100G IN2152-500G
APOSIN2152-100GEA 72.5 EUR
APOSIN2152-100G APOSIN2152-500G
Lanthanum(III) nitrate hydrate 99.99%
Lanthanum(III) nitrate hydrate
Formule: H₂LaN₃O₁₀
Numéro MDL: MFCD00011067
Numéro CAS: 100587-94-8