Imprimer
Trihydroxyde de lanthane 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
IN2140-250G IN2140-50G
APOSIN2140-250GEA 217 EUR
APOSIN2140-250G APOSIN2140-50G
Trihydroxyde de lanthane 99.99%
Trihydroxyde de lanthane
Formule: H₃LaO₃
Poids moléculaire: 189.93 g/mol
Densité: 4.28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016160
Numéro CAS: 14507-19-8
UN: 3262
ADR: 8 II