Fer (III) nitrate nonahydraté 99.999%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trinitrate de fer nonahydraté, Fer (III) nitrate à 9 molécules d'eau
Formule:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Poids moléculaire: 404 g/mol Point d'ébullition: 125 °C Point de fusion: 47.2 °C Densité: 1.684 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149708 Numéro CAS: 7782-61-8 UN: 1466 ADR: 5.1 III Indice Merck: 13,04057 |