Imprimer
Fer (III) chlorure hexahydraté ACS
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
IN2065-1KG IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA 221 EUR
APOSIN2065-1KG APOSIN2065-5KG
Fer (III) chlorure hexahydraté ACS
Fer (III) chlorure hexahydraté
Formule: FeCl₃·6H₂O
Point d'ébullition: 280…285 °C
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149712
Numéro CAS: 10025-77-1
UN: 3260
ADR: 8,III