Imprimer
Fer (III) bromure, anhydre
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tribromure de fer
IN2056-100G IN2056-25G IN2056-5G
APOSIN2056-100GEA 140 EUR
APOSIN2056-100G APOSIN2056-25G APOSIN2056-5G
Fer (III) bromure, anhydre
Fer (III) bromure
Formule: Br₃Fe
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016082
Numéro CAS: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1