Trichlorure d'holmium, anhydre 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Holmium (III) chlorure, Chlorure d'holmium (III)
Formule:
Cl₃Ho Poids moléculaire: 271.29 g/mol Point d'ébullition: 1500 °C Point de fusion: 718 °C Densité: 3.7 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011051 Numéro CAS: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 |