Imprimer
Tétrachlorure d'hafnium 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hafnium tetrachloride
IN1954-100G IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA 0 EUR
APOSIN1954-100G APOSIN1954-25G
Tétrachlorure d'hafnium 98+%
Tétrachlorure d'hafnium
Formule: Cl₄Hf
Point de fusion: 320 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011034
Numéro CAS: 13499-05-3
UN: 3260
ADR: 8,II