Trinitrate de gallium hydraté 99.999%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
GaN₃O₉·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149723 Numéro CAS: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1,II |