Imprimer
Tribromure de gallium, anhydre 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Gallium (III) bromide
IN1867-100G IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA 1540 EUR
APOSIN1867-100G APOSIN1867-25G
Tribromure de gallium, anhydre 99.99%
Tribromure de gallium
Formule: Br₃Ga
Poids moléculaire: 309.44 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C
Point de fusion: 121.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016100
Numéro CAS: 13450-88-9