Imprimer
Trichlorure de gadolinium, anhydre 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 909 EUR
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Trichlorure de gadolinium, anhydre 99,9%
Trichlorure de gadolinium
Formule: Cl₃Gd
Point de fusion: 609 °C
Densité: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011024
Numéro CAS: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6