Imprimer
Oxyde d'europium (III) 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Europium (III) oxyde
IN1789-25G IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA 705 EUR
APOSIN1789-25G APOSIN1789-5G
Oxyde d'europium (III) 99.99%
Oxyde d'europium (III)
Formule: Eu₂O₃
Poids moléculaire: 351.92 g/mol
Point d'ébullition: 4118 °C
Point de fusion: 2291 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010997
Numéro CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Indice Merck: 14,03904