Trinitrate d'europium hydraté 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
EuN₃O₉·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149697 Numéro CAS: 100587-95-9 UN: 1477 ADR: 5.1,III |