Imprimer
Trichlorure d'erbium hexahydraté 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN1696-100G IN1696-25G
APOSIN1696-100GEA 270 EUR
APOSIN1696-100G APOSIN1696-25G
Trichlorure d'erbium hexahydraté 99.99%
Trichlorure d'erbium hexahydraté
Formule: Cl₃Er·6H₂O
Poids moléculaire: 381.71 g/mol
Point de fusion: 774 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149693
Numéro CAS: 10025-75-9