Imprimer
Dysprosium(III) sulphate octahydrate 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN1669-100G IN1669-25G
APOSIN1669-100GEA 415 EUR
APOSIN1669-100G APOSIN1669-25G
Dysprosium(III) sulphate octahydrate 99,9%
Dysprosium(III) sulphate octahydrate
Formule: Dy₂O₁₂S₃·8H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10031-50-2