Imprimer
Trichlorure de dysprosium hexahydraté 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de dysprosium (III) hexahydraté, Dysprosium (III) chlorure hexahydraté
IN1639-100G IN1639-25G IN1639-250G
APOSIN1639-100GEA 609 EUR
APOSIN1639-100G APOSIN1639-25G APOSIN1639-250G
Trichlorure de dysprosium hexahydraté 99,9%
Trichlorure de dysprosium hexahydraté
Formule: Cl₃Dy·6H₂O
Poids moléculaire: 376.95
Point de fusion: 718 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010984
Numéro CAS: 15059-52-6