Tribromure de dysprosium hydraté 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Br₃Dy·H₂O Point de fusion: 881 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
29843-91-2 |