Imprimer
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 92.8 EUR
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99%
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
Poids moléculaire: 249.69 g/mol
Point de fusion: 110 °C (déc.)
Densité: 2.284 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,02682