Séléniure de cuivre 99.999%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Copper(II) selenide
Formule:
CuSe Poids moléculaire: 142.51 g/mol Point de fusion: 550 °C (déc.) Densité: 5.99 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016058 Numéro CAS: 1317-41-5 Indice Merck: 12,02719 |