Imprimer
Séléniure de cuivre 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Copper(II) selenide
IN1585-100G IN1585-25G
APOSIN1585-100GEA 618 EUR
APOSIN1585-100G APOSIN1585-25G
Séléniure de cuivre 99.99%
Séléniure de cuivre
Formule: CuSe
Poids moléculaire: 142.51 g/mol
Point de fusion: 550 °C (déc.)
Densité: 5.99 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016058
Numéro CAS: 1317-41-5
EINECS: 215-272-8
UN: 3283
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 12,02719