Bromure de cuivre 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cuivre (I) bromure
Formule:
BrCu Poids moléculaire: 143.45 g/mol Point d'ébullition: 1345 °C Point de fusion: 504 °C Densité: 4.71 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010969 Numéro CAS: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 Indice Merck: 13,02689 |