Cuivre (II) acétate 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diacétate de cuivre
Formule:
CuCH₃CO₂ Poids moléculaire: 181.64 g/mol Point d'ébullition: 240 Point de fusion: 115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008690 Numéro CAS: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS III Indice Merck: 12,02690 |