Hydroxyde de caesium 50% en solution aqueuse 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CsOH Poids moléculaire: 149.91 g/mol Point de fusion: 338.85 Densité: 1.72 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010964 Numéro CAS: 21351-79-1 EINECS: 244-344-1 UN: 2681 ADR: 8 II |