Imprimer
Césium carbonate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN1435-5G IN1435-50G
APOSIN1435-5GEA 92.8 EUR
APOSIN1435-5G APOSIN1435-50G
Césium carbonate 99%
Césium carbonate
Formule: Cs₂CO₃
Poids moléculaire: 325.82 g/mol
Point de fusion: 610 °C (déc.)
Densité: 4.072 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Indice Merck: 13,02020