Tungstate de calcium 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
Formule:
CaO₄W Point de fusion: 1620 °C Densité: 6,06 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010913 Numéro CAS: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 |