Calcium nitrate hydraté 99.99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Ca(NO₃)₂·H₂O Point d'ébullition: 132 °C Densité: 1,82 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149604 Numéro CAS: 35054-52-5 UN: 1454 ADR: 5.1,III |