Imprimer
Calcium chlorure 77%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Calcium chlorure 77%
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
Poids moléculaire: 110.98 g/mol
Point d'ébullition: 1670 °C
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2.15 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Indice Merck: 14,01659