Imprimer
Bromure de calcium, anhydre 99,5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 109 EUR
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Bromure de calcium, anhydre 99,5%
Bromure de calcium
Formule: Br₂Ca
Point d'ébullition: 806…812 °C
Point de fusion: 730 °C (déc.)
Densité: 3,353 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010902
Numéro CAS: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6