Imprimer
Bismuth (III) oxyde 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN1252-100G IN1252-500G
APOSIN1252-100GEA 190 EUR
APOSIN1252-100G APOSIN1252-500G
Bismuth (III) oxyde 99,9%
Bismuth (III) oxyde
Formule: BiO₃
Point d'ébullition: 1890 °C
Point de fusion: 817 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3