Imprimer
Bismuth (III) fluorure, anhydre 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 770 EUR
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismuth (III) fluorure, anhydre 99.99%
Bismuth (III) fluorure
Formule: BiF₃
Point de fusion: 727 °C
Densité: 8,3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010893
Numéro CAS: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8,II